Orders LinkContactUsLinkComponent
Corning® Microplate Lids
Corning® Microplate Lids
Låg med lav fordampning med rillede hjørner og kondenseringsringe, kun til
96-brønd mikroplader (ikke 2 ml blok), Steril
Katalog # 734-1669
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Corning
Corning® Microplate Lids
Katalog # 734-1669
Leverandør:  Corning
   Lav fremstillingspåvirkning
Corning® Microplate Lids
Corning® Microplate Lids
Låg med lav fordampning med rillede hjørner og kondenseringsringe, kun til
96-brønd mikroplader (ikke 2 ml blok), Steril
Price
1.080,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
All lids are made of rigid polystyrene except where indicated.
All lids have a corner notch on the A1 corner (except where indicated) to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates.
The universal lid without a corner notch (Cat. No. 3098) does not need to be oriented in any particular direction to be placed on Corning microplates. The lid also has a shorter skirt than standard lids.
The black universal lid (Cat. No. 3935) is suitable for fluorescent and other light-sensitive assays.
The DMSO-resistant cyclic olefin copolymer (COC) lid (Cat. No. 3085) is tinted amber in color for light-sensitive assays and is 100% DMSO-resistant.
Specifikationer
  • Sterilitet:
    Steril
  • Beskrivelse:
    Låg med lav fordampning med rillede hjørner og kondenseringsringe, kun til
    96-brønd mikroplader (ikke 2 ml blok)
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    734-1669
  • Miljøcertificering:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning