Multibrøndsplader cellekultur, Costar®
12-brønds plader, TC-behandlede, pakket enkeltvis, klar, 1/pose
Leverandør: Corning
Multibrøndsplader cellekultur, Costar®
Katalog # 734-1598
Leverandør: Corning
Gå til:
Product Details & Documents
Klar, PS, flad bund, med låg. Tilgængelig med en række overfladebehandlinger.
- Låg med kondenseringsring for reduktion af kontaminering
- Uniform footprint for nem stabling
- Individuel alfanummerisk kode for identifikation af brønde
- Steriliseret med Gamma stråling
- Certificeret pyrogenfri
Specifikationer
- Pakket:1/pose
- Farve:klar
- Beskrivelse:12-brønds plader, TC-behandlede, pakket enkeltvis
- Seq:08
- Cat. No.:734-1598
- Miljøcertificering:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning