Svampe, VertiKlean®
Usterile, lysegul, 215×108 mm, 15,7 mm, 8 servietter/pose
Catalog # 115-0179
Supplier: CONTEC
Jump to:
Product Details & Documents
VertiKlean Sponge er en engangssvamp til laboratoriebrug. Den består af Polynit-aftørringsmateriale, som er lamineret på en ren estersvamp. Svampen er laserskåret for at forsegle kanterne fuldstændigt. Den er designet til generel rengøring og aftørring, men den er også ideel til brug i laboratorier.
- Polyesterskum med høj absorberingsevne og slidstyrke fra Polynit-stof
- Kan autoklaveres
Specifications
- Pakket:8 servietter/pose
- Farve:lysegul
- Beskrivelse:Usterile
- L×B:215×108 mm
- Tykkelse:15,7 mm