Thermometer probes
Probe med hurtigt respons type K til op til +250 °C, subminiature konnektor, SK21M, −50...+250 °C, Overflade, 2,5×100 mm
Katalog # 620-3173
Leverandør: COMARK
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−50...+250 °C
- Beskrivelse:Probe med hurtigt respons type K til op til +250 °C, subminiature konnektor, SK21M
- Ansøgning:Overflade
- Ø×L:2,5×100 mm