Thermometer probes
Probe med hurtigt respons type K, subminiature konnektor, PK24M, −50…+250 °C, Penetration, 3,3×100 mm
Katalog # 620-3172
Leverandør: COMARK
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−50…+250 °C
- Beskrivelse:Probe med hurtigt respons type K, subminiature konnektor, PK24M
- Ansøgning:Penetration
- Ø×L:3,3×100 mm