Thermometer probes
Type K industriprobe, med subminiature konnektor, IK21M, −100...+850 °C, Immersion, 1,5×100 mm
620-3171
: COMARK
- Område:−100...+850 °C
- Beskrivelse:Type K industriprobe, med subminiature konnektor, IK21M
- Ansøgning:Immersion
- Ø×L:1,5×100 mm