Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermometer probes
Thermometer probes
Mineralisoleret semifleksibel type K probe, med subminiature konnektor, AK21M, −100…+850 °C, General purpose air, 1,5×100 mm
Katalog # 620-0333
Leverandør:   COMARK
Thermometer probes
Katalog # 620-0333
Leverandør:  COMARK
Thermometer probes
Mineralisoleret semifleksibel type K probe, med subminiature konnektor, AK21M, −100…+850 °C, General purpose air, 1,5×100 mm
Price
3.130,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Område:
    −100…+850 °C
  • Beskrivelse:
    Mineralisoleret semifleksibel type K probe, med subminiature konnektor, AK21M
  • Ansøgning:
    General purpose air
  • Ø×L:
    1,5×100 mm