Thermometer probes
Mineralisoleret semifleksibel type K probe, med subminiature konnektor, AK21M, −100…+850 °C, General purpose air, 1,5×100 mm
Katalog # 620-0333
Leverandør: COMARK
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−100…+850 °C
- Beskrivelse:Mineralisoleret semifleksibel type K probe, med subminiature konnektor, AK21M
- Ansøgning:General purpose air
- Ø×L:1,5×100 mm