Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Propanol 99.5+%
Metal drum, 25 L
Katalog # ACRO149320250
Irriterende
Brandfarlig
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
2-Propanol 99.5+%
Katalog # ACRO149320250
CAS nummer:  67-63-0
2-Propanol 99.5+%
2-Propanol 99.5+%
Metal drum, 25 L
CAS nummer:  67-63-0
Price
kr5,120.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Isopropylalkohol
  • CAS nummer:67-63-0
  • Formel:(CH₃)₂CHOH
  • MDL nummer:MFCD00011674
  • Molecular Weight:60.1 g/mol
  • Merck Index:13,05228
  • Kogende Pt:82 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–89,5 °C
  • Tæthed:0,785 g/cm³
  • Flash Pt:12 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-661-7
  • FN:1219
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119457558-25
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.2 % (K.F.)
  • GC:
    ≥99.50 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.005 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Metal drum
  • Pakn:
    25 L
Specifikationer