Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Hexanon 98%
Glass bottle, 100 mL
Katalog # 146881000.
Irriterende
Sundhed
Brandfarlig
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
2-Hexanon 98%
Katalog # 146881000.
CAS nummer:  591-78-6
2-Hexanon 98%
2-Hexanon 98%
Glass bottle, 100 mL
CAS nummer:  591-78-6
Price
1.020,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Butylmethylketon
  • CAS nummer:591-78-6
  • Formel:C₆H₁₂O
  • MDL nummer:MFCD00009482
  • Molecular Weight:100.16 g/mol
  • Merck Index:13,06060
  • Kogende Pt:127 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:–57 °C
  • Tæthed:0,81 g/cm³
  • Flash Pt:23 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:209-731-1
  • FN:1224
  • ADR:3,III
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.3995 to 1.4015 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥97.5 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL
Specifikationer