Kapillærdispenser
Engangs-kapillærpipetter 2,0 µl, på bælte , pakning m. 5×100
Katalog # 552-0070
Leverandør: CAMAG
Gå til:
Product Details & Documents
Compact capillary dispensers can be used on the Nanomat or independently. The capillary pipettes are loaded into the dispenser in magazines from a package of 100 capillaries. Capillaries of 0,5, 1, 2, and 5 µl volume are available in boxes of 500 capillaries (five belts).
- Brugervenlig håndtering
- Alle komponenter fra det gamle og det nye system er udskiftelige
* Omfatter en universel kapillærholder (552-0044), et dispensermagasin til kapillærrør på 1,0 µl (552-0065), en pakke med 5×100 kapillærrør på 1,0 µl (552-0069).
Specifikationer
- Beskrivelse:Engangs-kapillærpipetter 2,0 µl, på bælte , pakning m. 5×100
- Seq:10