Orders LinkContactUsLinkComponent
Kapillærdispenser
Kapillærdispenser
Kapillærdispensersæt*
Katalog # 552-0062
Leverandør:   CAMAG
Kapillærdispenser
Katalog # 552-0062
Leverandør:  CAMAG
Kapillærdispenser
Kapillærdispenser
Kapillærdispensersæt*
Price
8.380,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Compact capillary dispensers can be used on the Nanomat or independently. The capillary pipettes are loaded into the dispenser in magazines from a package of 100 capillaries. Capillaries of 0,5, 1, 2, and 5 µl volume are available in boxes of 500 capillaries (five belts).
  • Brugervenlig håndtering
  • Alle komponenter fra det gamle og det nye system er udskiftelige
* Omfatter en universel kapillærholder (552-0044), et dispensermagasin til kapillærrør på 1,0 µl (552-0065), en pakke med 5×100 kapillærrør på 1,0 µl (552-0069).
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Kapillærdispensersæt*
  • Seq:
    02