Kar med flad bund
Kar til 200×200 mm plader, med låg af rustfrit stål
Katalog # 552-0024
Leverandør: CAMAG
Gå til:
Product Details & Documents
Kar med flad bund gør det muligt at udvikle et kromatogram under forhold med delvis eller fuld mætning af atmosfæren i karret med solventdampe. Graden af lagets forhåndsmætning kan ikke styres uden yderligere hjælpemidler.
Specifikationer
- Beskrivelse:Kar til 200×200 mm plader, med låg af rustfrit stål
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Filterpapir (til mætning af karrets atmosfære)Filterpapir (til mætning af karrets atmosfære)552-0079Log ind for tilgængelighed1 * 100 Items - 2.170,00 kr