Orders LinkContactUsLinkComponent
Låg
Låg
Glaslåg til 200×200 mm og 200×100 mm kar (ikke til letvægtskar)
Katalog # 552-0017
Leverandør:   CAMAG
Låg
Katalog # 552-0017
Leverandør:  CAMAG
Låg
Låg
Glaslåg til 200×200 mm og 200×100 mm kar (ikke til letvægtskar)
Price
184,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Glaslåg til 200×200 mm og 200×100 mm kar (ikke til letvægtskar)
  • Seq:
    09