Orders LinkContactUsLinkComponent
1,2,4-Triazol 99.5%
1,2,4-Triazol 99.5%
Plastic bottle, 100 g
Katalog # ACRO139281000
Irriterende
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
1,2,4-Triazol 99.5%
Katalog # ACRO139281000
CAS nummer:  288-88-0
1,2,4-Triazol 99.5%
1,2,4-Triazol 99.5%
Plastic bottle, 100 g
CAS nummer:  288-88-0
Price
993,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  1,2,4-1H-Triazole, 1H-1,2,4-Triazole
  • CAS nummer:288-88-0
  • Formel:C₂H₃N₃
  • MDL nummer:MFCD00005228
  • Molecular Weight:69.07 g/mol
  • Merck Index:12,09735
  • Kogende Pt:260 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:119…122 °C
  • Tæthed:1,394 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:140 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:206-022-9
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White Powder and/or flakes
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    119 to 122 °C
  • Water:
    ≤0.2 % (K.F.)
  • HPLC:
    ≥99.4 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    100 g