Orders LinkContactUsLinkComponent
Stearinsyre, Millipore®
Plastic bottle for solids, 100 g
Katalog # 569398-100
Stearinsyre, Millipore®
Katalog # 569398-100
CAS nummer:  57-11-4
Stearinsyre, Millipore®
Stearinsyre, Millipore®
Plastic bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  57-11-4
Price
3.840,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Octadecanoic acid, Octadecylic acid
  • CAS nummer:57-11-4
  • Formel:C₁₈H₃₆O₂
  • MDL nummer:MFCD00002752
  • Molecular Weight:284.48 g/mol
  • Merck Index:13,08882
  • Kogende Pt:361 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:67 °C
  • Tæthed:0,94 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:196 °C (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:200-313-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle for solids
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer