Orders LinkContactUsLinkComponent
Imidazol 99%
Plastic bottle, 500 g
Katalog # ACRO122025000
Ætsende
Irriterende
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Imidazol 99%
Katalog # ACRO122025000
CAS nummer:  288-32-4
Imidazol 99%
Imidazol 99%
Plastic bottle, 500 g
CAS nummer:  288-32-4
Price
1.260,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • CAS nummer:288-32-4
  • Formel:C₃H₄N₂
  • MDL nummer:MFCD00005183
  • Molecular Weight:68.08 g/mol
  • Merck Index:13,04935
  • Kogende Pt:255…256 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:86…90 °C
  • Tæthed:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:145 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:206-019-2
  • FN:3263
  • ADR:8,III
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to light yellow Flakes
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.2 % (K.F.)
  • GC:
    ≥98.5 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    500 g
Specifikationer