Orders LinkContactUsLinkComponent
Imidazol 99%
Imidazol 99%
Plastic bottle, 2 kg
  ACRO122020020
Imidazol 99%
  ACRO122020020
 :  288-32-4
Imidazol 99%
Imidazol 99%
Plastic bottle, 2 kg
 :  288-32-4
kr4,130.00
1 * 2 kg
 :  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  •  :288-32-4
  •  :C₃H₄N₂
  •  :MFCD00005183
  •  :68.08 g/mol
  •  :13,04935
  •  :255…256 °C (760 mmHg)
  •  :86…90 °C
  •  :1,18 g/cm³ (20 °C)
  •  :145 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :206-019-2
  •  :3263
  •  :8,III
Documents
  • Appearance:
    White to light yellow Flakes
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.2 % (K.F.)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    2 kg