Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Bromethanol 97%
2-Bromethanol 97%
Glass bottle, 250 mL
Katalog # ACRO106922500
Giftig
Ætsende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
2-Bromethanol 97%
Katalog # ACRO106922500
CAS nummer:  540-51-2
2-Bromethanol 97%
2-Bromethanol 97%
Glass bottle, 250 mL
CAS nummer:  540-51-2
Price
3.150,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 mL
Product Details & Documents
  • CAS nummer:540-51-2
  • Formel:BrH₂CCH₂OH
  • MDL nummer:MFCD00002827
  • Molecular Weight:124.97 g/mol
  • Merck Index:13,03826
  • Kogende Pt:149…150 °C (750 mmHg)
  • Smeltende Pt:–80 °C
  • Tæthed:1,76 g/cm³
  • Flash Pt:>110 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:208-748-1
  • FN:2927
  • ADR:6.1,II
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4890 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥96.0 %
  • Acid value:
    ≤0.1 mg KOH/g
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    250 mL