Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tilbehør til ÄKTAprime™ Plus

Tilbehør til ÄKTAprime™ Plus

pH-elektrode med celle og holder, rund spids, 1
Catalog # 18-1134-84
Supplier:   Cytiva
Tilbehør til ÄKTAprime™ Plus
Catalog # 18-1134-84
Supplier:  Cytiva
CAS Number:  
Tilbehør til ÄKTAprime™ Plus
Tilbehør til ÄKTAprime™ Plus

pH-elektrode med celle og holder, rund spids, 1

CAS Number:  
Price
21.290,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifications

Specifications

  • Pakn:
    1
  • Beskrivelse:
    pH-elektrode med celle og holder, rund spids

Specifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.