Accessories
Ledningsevneflowcelle
Katalog # 18-1111-05
Leverandør:   Cytiva
Accessories
Katalog # 18-1111-05
Leverandør:  Cytiva
Accessories
Accessories
Ledningsevneflowcelle
Price
13.940,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Ledningsevneflowcelle
  • Cat. No.:
    18-1111-05
  • B×D×H:
    260×370×100 mm
  • Output:
    Analog, 0 - 1 V, 4 - 20 mA