Accessories
Ledningsevneflowcelle
Katalog # 18-1111-05
Leverandør: Cytiva
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Ledningsevneflowcelle
- Cat. No.:18-1111-05
- B×D×H:260×370×100 mm
- Output:Analog, 0 - 1 V, 4 - 20 mA