Large Rectangular Foam Head Swabs, CleanFoam®
Rektangulær podepind m. skumhoved, PP/foam
Catalog # 710-0547
Supplier: Texwipe
Jump to:
Product Details & Documents
Made from polyurethane foam with 100 pore per inch porosity.
- High-grade PU tip will not crack or chip
- Inherent softness and low abrasion
- Delicate components can be cleaned
Termisk bundet podepind, som er ideel til opgaver som kræver stor sugeevne, minimal partikeldannelse og ensartet spredning af opløsningsmidler.
Packaging: Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.
Documents
Specifications
- Beskrivelse:Rektangulær podepind m. skumhoved
- Seq:2
- Skaft/hoved:PP/foam
- Håndtagsbredde:6,6 mm
- Cat. No.:710-0547
- Hovedlængde:25 mm
- Hovedbredde:15 mm
- Håndtagslængde:106 mm