Short hydrometers
1,780 - 1,840 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Katalog # ALLA3600PG178/20QP
Leverandør: Alla France
Gå til:
Product Details & Documents
Hydrometre til generelle formål kalibreret ved 20 °C.
- Kalibreringstemperatur: 20 °C
- Aflæsning under menisken
Længde 160 mm
Specifikationer
- Længde:160 mm
- Seq:19
- Inddeling:0,001 g/ml
- Område:1,780 - 1,840 g/ml