Density hydrometers, ASTM
89H62, 1,000 - 1,050 g/ml, 0,001 g/ml, 335 mm
Katalog # ALLA3510LC10060BQP
Leverandør: Alla France
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:89H62
- Længde:335 mm
- Seq:07
- Inddeling:0,001 g/ml
- Område:1,000 - 1,050 g/ml