Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers, ASTM
89H62, 1,000 - 1,050 g/ml, 0,001 g/ml, 335 mm
Katalog # ALLA3510LC10060BQP
Leverandør:   Alla France
Density hydrometers, ASTM
Katalog # ALLA3510LC10060BQP
Leverandør:  Alla France
Density hydrometers, ASTM
89H62, 1,000 - 1,050 g/ml, 0,001 g/ml, 335 mm
Price
438,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    89H62
  • Længde:
    335 mm
  • Seq:
    07
  • Inddeling:
    0,001 g/ml
  • Område:
    1,000 - 1,050 g/ml