Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
0 - 50, 1,0, 250 mm
Katalog # ALLA0400TB050/15QP
Leverandør:   Alla France
Baumé hydrometers
Katalog # ALLA0400TB050/15QP
Leverandør:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
0 - 50, 1,0, 250 mm
Price
179,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifikationer
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    04
  • Inddeling:
    1,0
  • Område:
    0 - 50