Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
50 - 60, 0,1, 300 mm
Katalog # ALLA0100FG060/15QP
Leverandør:   Alla France
Baumé hydrometers
Katalog # ALLA0100FG060/15QP
Leverandør:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
50 - 60, 0,1, 300 mm
Price
391,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifikationer
  • Længde:
    300 mm
  • Seq:
    23
  • Inddeling:
    0,1
  • Område:
    50 - 60