Accessories for fluid and solid samplers
Sugeslange, PE, Ø 6 mm, vægtykkelse: 1 mm
Katalog # 300-1045
Leverandør: BURKLE
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Sugeslange, PE, Ø 6 mm, vægtykkelse: 1 mm
- Seq:10