Flaskeholdere
Flaskebærer, HDPE, grå, Op til seks flasker, 95 mm
Leverandør: BURKLE
Gå til:
Product Details & Documents
Made of PP or HDPE.
- Flaskebærer til op til 6 flasker, flaskebærer til op til 8 flasker
- Flaskebærerkasse: egnet til fødevarer, med lukket bund, som kan bruges som spildbakke
Documents
Specifikationer
- Til:Op til seks flasker
- Farve:grå
- Beskrivelse:Flaskebærer, HDPE
- Beholder maks. Ø:95 mm