Cap strips, flat top
Strips med 12 flade låg, klar, 25 pakker med 8 strips
Katalog # 732-4897
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Fremstillet af polypropylen (PP).
- Flad overflade på hvert låg forenkler mærkning af prøverne
- Store sluttappe med mærkning, så strips vendes og udtages korrekt (A-H til 8 strip, 1 til 12 til 12 strip)
- Certificeret fri for DNase, RNase og humant DNA
Egnet til brug sammen med 96-brønds PCR-plader, samt rørstrips i standardudførelse og med lav profil.
Colour: Natural
Specifikationer
- Pakket:25 pakker med 8 strips
- Farve:klar
- Beskrivelse:Strips med 12 flade låg
- Seq:03