Orders LinkContactUsLinkComponent
Hose clips
Hose clips
15 - 17 mm, hvid
Katalog # BURK8678-0017
Leverandør:   BURKLE
Hose clips
Katalog # BURK8678-0017
Leverandør:  BURKLE
Hose clips
Hose clips
15 - 17 mm, hvid
Price
46,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Hose clips made of Polyacetal (POM).
Specifikationer
  • Spændvidde:
    15 - 17 mm
  • Farve:
    hvid
  • Seq:
    07