Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Ordreindtastning
log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Denmark
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Hjem
Klemmer
Rørklemmer
Hose clips
Hose clips
Print
Hose clips
13 - 15 mm, hvid
Katalog # BURK8678-0015
Leverandør:
BURKLE
Hose clips
Katalog # BURK8678-0015
Leverandør:
BURKLE
Udvid billedet
Return to Top
Hose clips
13 - 15 mm, hvid
Specifikationer
Tilføj til kurv
Gå til:
Specifikationer
Price
46,30 kr
Log ind
for tilgængelighed
Måleenhed
1 * 10 Items
-
+
Tilføj til kurv
Vis alle varianter
Return Policy
Product Details & Documents
Hose clips made of Polyacetal (POM).
Specifikationer
Spændvidde:
13 - 15 mm
Farve:
hvid
Seq:
06