Prøveøser, stempelhævert
Prøveøse til væskeprøver, transparent, PP, 500 mm, 22 mm
Katalog # BURK5315-0050
Leverandør: BURKLE
Gå til:
Product Details & Documents
Prøveøse til enkel fjernelse af væskeprøver.
- PP, transparent
- All-layer- og punktprøvetagning mulig
- Øverste ende med refluxventil, nederste ende med kugleventil
Documents
Dip Sampler, Plunging Siphon
Videoer
Specifikationer
- Ø:22 mm
- Farve:transparent
- Beskrivelse:Prøveøse til væskeprøver
- Længde:500 mm
- Materiale:PP
- Seq:01