Orders LinkContactUsLinkComponent
Sprayflasker, LaboPlast®
Sprayflasker, LaboPlast®
500 ml
Katalog # 215-6511
Leverandør:   BURKLE
Sprayflasker, LaboPlast®
Katalog # 215-6511
Leverandør:  BURKLE
Sprayflasker, LaboPlast®
Sprayflasker, LaboPlast®
500 ml
Price
141,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
LDPE, gennemskinnelig, PP spray vedhæftning.
  • Good chemical resistance, good temperature resistance
  • Spray nozzle adjustment can be varied by rotation
  • Pressureless spray bottle
  • Media-contacting parts PP, PE and stainless steel
Spray, vælg mellem funktioner til enten forstøvning eller jet-spray med fokuseret stråle til dispergering af væsker.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    500 ml