Sprayflasker, LaboPlast®
1000 ml
Katalog # 215-6513
Leverandør: BURKLE
Gå til:
Product Details & Documents
LDPE, gennemskinnelig, PP spray vedhæftning.
- Good chemical resistance, good temperature resistance
- Spray nozzle adjustment can be varied by rotation
- Pressureless spray bottle
- Media-contacting parts PP, PE and stainless steel
Spray, vælg mellem funktioner til enten forstøvning eller jet-spray med fokuseret stråle til dispergering af væsker.
Documents
BURK0309-1050
Billeder 360
Specifikationer
- Kapacitet:1000 ml