Orders LinkContactUsLinkComponent
Elektroder, kaliper
Elektroder, kaliper
Kaliperelektrode, messing, 1×1 cm
Katalog # 732-0001
Leverandør:   BTX
Elektroder, kaliper
Katalog # 732-0001
Leverandør:  BTX
Elektroder, kaliper
Elektroder, kaliper
Kaliperelektrode, messing, 1×1 cm
Price
9.190,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Kaliperelektroder er genanvendelige, kaliperudformet elektroder til en række forskellige in vivo-opgaver som f.eks. levering af lægemidler og gener. Kaliperelektroder består en kaliper og et par elektrodeplader.
  • Elektrodepladerne kan justeres vha. rulleren på kaliperen
  • Elektroderne griber fat om vævet i målområdet, hvorefter molekylerne indsprøjtes og elektroporationspulser leveres via en BTX-generator
  • Det elektriske felt, som kaliperelektroderne forårsager, medfører at transiente porer dannes i vævets celler, hvilket muliggør optagelse af molekylerne i cellerne
Der findes to modeller. Kaliperne på 1×1 cm med elektrodeplader i messing, er beregnet til brug med mindre dyr. De noget større kalipere leveres med to par elektrodeplader i rustfrit stål, 1,5×1,5 cm eller 2×2 cm, og bruges til større overfladearealer.
Generator compatibility: ECM® 830, ECM® 2001
Voltage range: 0 - 500 V (depending on electrode gap).
Pulslængdeområde: 10 µs. til 99 ms. (gentagen pulsering tilladt)
Elektrodeåbning: 0,1 til 13 cm.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Kaliperelektrode, messing, 1×1 cm