Prøveøser
Prøveøse med forstærket kant og tud, PTFE/stål, 155 mm, 105 mm, 1000 ml
Catalog # BRND90462
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Sampling dipper with reinforced rim and spout.
- PTFE handle with steel core
Optional extension rod for increased handle length.
Specifications
- Ø:105 mm
- Kapacitet:1000 ml
- Beskrivelse:Prøveøse med forstærket kant og tud
- Længde:155 mm
- Materiale:PTFE/stål
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- BRND90470Forlængerstang til prøveøse, 600 mm langLog in for availability1 * 1 Items - 1.080,00 kr