Orders LinkContactUsLinkComponent
Prøveøser
Prøveøse med forstærket kant og tud, PTFE/stål, 125 mm, 80 mm, 500 ml
Katalog # BRND90454
Leverandør:   Brand
Prøveøser
Katalog # BRND90454
Leverandør:  Brand
Prøveøser
Prøveøser
Prøveøse med forstærket kant og tud, PTFE/stål, 125 mm, 80 mm, 500 ml
Price
kr2,110.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Sampling dipper with reinforced rim and spout.
  • PTFE handle with steel core
Optional extension rod for increased handle length.
Specifikationer
  • Ø:
    80 mm
  • Kapacitet:
    500 ml
  • Beskrivelse:
    Prøveøse med forstærket kant og tud
  • Længde:
    125 mm
  • Materiale:
    PTFE/stål
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Forlængerstang til prøveøse, 600 mm lang
    Forlængerstang til prøveøse, 600 mm lang
    BRND90470
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.080,00 kr