Orders LinkContactUsLinkComponent
Prøveøser
Prøveøser
Prøveøse med forstærket kant og tud, PTFE/stål, 65 mm, 55 mm, 100 ml
Catalog # BRND90438
Supplier:   Brand
Prøveøser
Catalog # BRND90438
Supplier:  Brand
Prøveøser
Prøveøser
Prøveøse med forstærket kant og tud, PTFE/stål, 65 mm, 55 mm, 100 ml
Price
1.500,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Sampling dipper with reinforced rim and spout.
  • PTFE handle with steel core
Optional extension rod for increased handle length.
Specifications
  • Ø:
    55 mm
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Beskrivelse:
    Prøveøse med forstærket kant og tud
  • Længde:
    65 mm
  • Materiale:
    PTFE/stål
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • BRND90470
    Forlængerstang til prøveøse, 600 mm lang
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.080,00 kr