Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør
Centrifugerør
100 ml, 41×115 mm, uden cap
Catalog # 525-3204
Supplier:   Brand
Centrifugerør
Catalog # 525-3204
Supplier:  Brand
Centrifugerør
Centrifugerør
100 ml, 41×115 mm, uden cap
Price
473,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PC, rund bund og uden kant, med inddeling.
  • Svagt gul tone
  • Tåler centrifugering op til 20000×g
  • Prægede inddelinger
Inddeling: 1 ml på 50 ml rør; 2 ml på 100 ml rør.
Specifications
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    41×115 mm
  • Kapacitet:
    100 ml