Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør
Centrifugerør
50 ml, 35×99 mm, uden cap
Katalog # 525-3202
Leverandør:   Brand
Centrifugerør
Katalog # 525-3202
Leverandør:  Brand
Centrifugerør
Centrifugerør
50 ml, 35×99 mm, uden cap
Price
323,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PC, rund bund og uden kant, med inddeling.
  • Svagt gul tone
  • Tåler centrifugering op til 20000×g
  • Prægede inddelinger
Inddeling: 1 ml på 50 ml rør; 2 ml på 100 ml rør.
Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    35×99 mm
  • Kapacitet:
    50 ml