Orders LinkContactUsLinkComponent
Tragtstativ
Tragtstativ
Plader med stativstang af aluminium, 595 mm lang, 12,7 mm Ø, 450×140 mm, 4 tragte
Katalog # BRND74511
Leverandør:   Brand
Tragtstativ
Katalog # BRND74511
Leverandør:  Brand
Tragtstativ
Tragtstativ
Plader med stativstang af aluminium, 595 mm lang, 12,7 mm Ø, 450×140 mm, 4 tragte
Price
2.000,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP plates for holding two or four funnels with top outer-Ø of 50 to 120 mm.
  • With aluminum support rod (Ø×L: 12,7×595 mm)
  • Adjustable funnel height
Documents
Specifikationer
  • Til:
    4 tragte
  • Beskrivelse:
    Plader med stativstang af aluminium, 595 mm lang, 12,7 mm Ø
  • L×B:
    450×140 mm
  • Seq:
    02