Buckets
Spand, med inddeling og håndtag, hvid, 10 L, 300 mm
Katalog # BRND71774
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
HDPE, white.
- Good chemical and temperature resistance
- Scale with 1 litre steps
- Without spout and lid (Please order push-on lid seperately)
For industrial and laboratory applications. With handle.
Specifikationer
- Kapacitet:10 L
- Farve:hvid
- Beskrivelse:Spand, med inddeling og håndtag
- Højde:300 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Tryklåg til spande, LDPE
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Tryklåg til spande, LDPE