Orders LinkContactUsLinkComponent
Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
2000 - 10000 µl, 10 µl, ±0,5 %, ≤0,2 %, orange, 10000 µl
Katalog # 613-3382
Leverandør:   Brand
Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Katalog # 613-3382
Leverandør:  Brand
Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
2000 - 10000 µl, 10 µl, ±0,5 %, ≤0,2 %, orange, 10000 µl
Price
3.700,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Ideel til pipettering af meget viskøse medier op til 140.000 mm²/s eller med en densitet på op til 13,6 g/cm³ (proteinopløsninger, olier, fedt, kviksølv, svovlsyre), medier med stort damptryk på op til 500 mbar (alkoholer, ethere, kulbrinter) eller til medier, som har en tendens til at skumme (tensioaktive opløsninger).
  • Til pipettering af medier, som volder problemer i pipetter med luftfortrængningprincip
  • Positiv fortrængning princippet sikrer, at resultaterne er reproducerbare uafhængigt af pipetteringshastighed og omgivende betingelser
  • Det flytbare stempel er i direkte kontakt med væsken og fjerner den sidste dråbe fra væggene i kapillærerne eller spidserne
  • Restfugt i kapillærerne eller spidserne er minimal og kan ignoreres, med mindre der er tale om radioaktivt eller smittefarligt medie
  • Certificeret overholdelse med et kvalitetscertifikat
Ordering information: Skal bruges sammen med kapillærer, spidser og stempler, som er beregnet til brug med Transferpettor™.
Specifikationer
  • Farvekode:
    orange
  • Volumen:
    2000 - 10000 µl
  • Seq:
    8
  • Forøgelse:
    10 µl
  • Nøjagtighed:
    ±0,5 %
  • Usikkerhed:
    ≤0,2 %
  • Til pipettespidser:
    10000 µl
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 100/200 µl
    Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 100/200 µl
    613-3377
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - kr169.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Transferpettor™ seals, PE, for 100 - 500 µl
    Transferpettor™ seals, PE, for 100 - 500 µl
    613-3387
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - kr211.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Transferpettor™ seals, PE, for 200 - 1000 µl
    Transferpettor™ seals, PE, for 200 - 1000 µl
    613-3388
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - kr211.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Transferpettor™ seals, PE, for 1000 - 5000 µl
    Transferpettor™ seals, PE, for 1000 - 5000 µl
    613-3389
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - kr211.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Transferpettor™ seals, PE, for 2000 - 10000 µl
    Transferpettor™ seals, PE, for 2000 - 10000 µl
    613-3390
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - kr211.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Farvekode
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass capillaries
    Glass capillaries
    613-3370
    10 µl
    orange
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - kr333.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Farvekode
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass capillaries
    Glass capillaries
    613-3369
    1 / 2 / 5 µl
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - kr333.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Farvekode
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass capillaries
    Glass capillaries
    613-3371
    20 µl
    sort
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - kr333.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Farvekode
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass capillaries
    Glass capillaries
    613-3373
    50 µl
    grøn
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - kr333.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Farvekode
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass capillaries
    Glass capillaries
    613-3374
    100 / 200 µl
    blå/rød
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items - kr167.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Farvekode
    Tilgængelighed
    Price
  • Transferpettor caps
    Transferpettor caps
    613-3383
    100 - 500 µl
    grøn
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - kr274.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Farvekode
    Tilgængelighed
    Price
  • PP caps
    PP caps
    613-3386
    2000 - 10000 µl
    orange
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - kr274.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 20/25 µl
    Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 20/25 µl
    613-3375
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - kr169.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 50 µl
    Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 50 µl
    613-3376
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - kr169.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Farvekode
    Tilgængelighed
    Price
  • Transferpettor caps
    Transferpettor caps
    613-3385
    1000 - 5000 µl
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - kr274.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Farvekode
    Tilgængelighed
    Price
  • PP caps
    PP caps
    613-3384
    200 - 1000 µl
    gul
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - kr274.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Farvekode
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass capillaries
    Glass capillaries
    613-3372
    25 µl
    2 × hvide
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - kr333.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • 613-3378
    4 Transferpettor™ op til 200 µl med tilbehør
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr2,100.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • 613-3391
    2 Transferpettor™ 0,5 til 10 ml med tilbehør
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr1,380.00