Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
100 µl, -, ±0,6 %, ≤0,4 %, blå, 200 µl
Catalog # 613-3367
Supplier: Brand
Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Catalog # 613-3367
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Ideel til pipettering af meget viskøse medier op til 140.000 mm²/s eller med en densitet på op til 13,6 g/cm³ (proteinopløsninger, olier, fedt, kviksølv, svovlsyre), medier med stort damptryk på op til 500 mbar (alkoholer, ethere, kulbrinter) eller til medier, som har en tendens til at skumme (tensioaktive opløsninger).
- Til pipettering af medier, som volder problemer i pipetter med luftfortrængningprincip
- Positiv fortrængning princippet sikrer, at resultaterne er reproducerbare uafhængigt af pipetteringshastighed og omgivende betingelser
- Det flytbare stempel er i direkte kontakt med væsken og fjerner den sidste dråbe fra væggene i kapillærerne eller spidserne
- Restfugt i kapillærerne eller spidserne er minimal og kan ignoreres, med mindre der er tale om radioaktivt eller smittefarligt medie
- Certificeret overholdelse med et kvalitetscertifikat
Ordering information: Skal bruges sammen med kapillærer, spidser og stempler, som er beregnet til brug med Transferpettor™.
Documents
Specifications
- Farvekode:blå
- Volumen:100 µl
- Seq:16
- Forøgelse:-
- Nøjagtighed:±0,6 %
- Usikkerhed:≤0,4 %
- Til pipettespidser:200 µl
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 613-3377Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 100/200 µlLog in for availability1 * 3 Items - 169,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 613-3387Transferpettor™ seals, PE, for 100 - 500 µlLog in for availability1 * 10 Items - 211,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 613-3388Transferpettor™ seals, PE, for 200 - 1000 µlLog in for availability1 * 10 Items - 211,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 613-3389Transferpettor™ seals, PE, for 1000 - 5000 µlLog in for availability1 * 10 Items - 211,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 613-3390Transferpettor™ seals, PE, for 2000 - 10000 µlLog in for availability1 * 10 Items - 211,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseKapacitetFarvekodeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseKapacitetFarvekodeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseKapacitetFarvekodeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseKapacitetFarvekodeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseKapacitetFarvekodeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseKapacitetFarvekodeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseKapacitetFarvekodeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 613-3375Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 20/25 µlLog in for availability1 * 3 Items - 169,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 613-3376Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 50 µlLog in for availability1 * 3 Items - 169,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseKapacitetFarvekodeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseKapacitetFarvekodeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseKapacitetFarvekodeAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #TilAvailabilityPrice
- 613-33784 Transferpettor™ op til 200 µl med tilbehørLog in for availability1 * 1 Items - 2.100,00 kr
Product Information
- Catalog #TilAvailabilityPrice
- 613-33912 Transferpettor™ 0,5 til 10 ml med tilbehørLog in for availability1 * 1 Items - 1.380,00 kr