Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
50 µl, -, ±0,6 %, ≤0,4 %, grøn, 50 µl
613-3366
: Brand
Ideel til pipettering af meget viskøse medier op til 140.000 mm²/s eller med en densitet på op til 13,6 g/cm³ (proteinopløsninger, olier, fedt, kviksølv, svovlsyre), medier med stort damptryk på op til 500 mbar (alkoholer, ethere, kulbrinter) eller til medier, som har en tendens til at skumme (tensioaktive opløsninger).
- Til pipettering af medier, som volder problemer i pipetter med luftfortrængningprincip
- Positiv fortrængning princippet sikrer, at resultaterne er reproducerbare uafhængigt af pipetteringshastighed og omgivende betingelser
- Det flytbare stempel er i direkte kontakt med væsken og fjerner den sidste dråbe fra væggene i kapillærerne eller spidserne
- Restfugt i kapillærerne eller spidserne er minimal og kan ignoreres, med mindre der er tale om radioaktivt eller smittefarligt medie
- Certificeret overholdelse med et kvalitetscertifikat
: Skal bruges sammen med kapillærer, spidser og stempler, som er beregnet til brug med Transferpettor™.
- Farvekode:grøn
- Volumen:50 µl
- Seq:15
- Forøgelse:-
- Nøjagtighed:±0,6 %
- Usikkerhed:≤0,4 %
- Til pipettespidser:50 µl
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- BeskrivelseKapacitetFarvekode
- BeskrivelseKapacitetFarvekode
- BeskrivelseKapacitetFarvekode
- BeskrivelseKapacitetFarvekode
- BeskrivelseKapacitetFarvekode
- BeskrivelseKapacitetFarvekode
- BeskrivelseKapacitetFarvekode
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- BeskrivelseKapacitetFarvekode
- BeskrivelseKapacitetFarvekode
- BeskrivelseKapacitetFarvekode
- Til
- Til