Orders LinkContactUsLinkComponent
MBD 98%
MBD 98%
Glass bottle, 1 g
Katalog # ACRO413540010
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
MBD 98%
Katalog # ACRO413540010
CAS nummer:  33984-50-8
MBD 98%
MBD 98%
Glass bottle, 1 g
CAS nummer:  33984-50-8
Price
1.090,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
CAS No.: 33984-50-8
Synonymer:  7-(4-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenzoxadiazole
  • CAS nummer:33984-50-8
  • Formel:C₁₄H₁₂N₄O₄
  • MDL nummer:MFCD00042778
  • Molecular Weight:300.274 g/mol
  • Smeltende Pt:176…180 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Orange to brown Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    177 to 182 °C
  • HPLC:
    ≥97.5 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 g