Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, ASTM, BLAUBRAND®
Centrifugerør, ASTM, BLAUBRAND®
Tidligere standard ASTM D 96, 100 ml, uden cap, 700×g, Cylindrical
Katalog # 525-1271
Leverandør:   Brand
Centrifugerør, ASTM, BLAUBRAND®
Katalog # 525-1271
Leverandør:  Brand
Centrifugerør, ASTM, BLAUBRAND®
Centrifugerør, ASTM, BLAUBRAND®
Tidligere standard ASTM D 96, 100 ml, uden cap, 700×g, Cylindrical
Price
412,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Borosilikat 3,3 glas, gradueret.
  • Withstands forces up to 700×g
  • Design, accuracy etc., to meet ASTM specifications
  • For water and sediments in crude oils according to ASTM D91/D96
Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Model:
    Cylindrical
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Beskrivelse:
    Tidligere standard ASTM D 96
  • RCF maks.:
    700×g