Orders LinkContactUsLinkComponent
Serological pipettes, total delivery
Serological pipettes, total delivery
2 ml, 0,02 ml
Katalog # 612-0842
Leverandør:   Brand
Serological pipettes, total delivery
Katalog # 612-0842
Leverandør:  Brand
Serological pipettes, total delivery
Serological pipettes, total delivery
2 ml, 0,02 ml
Price
75,20 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
AR-Glas®.
  • Kalibreret til at levere 'Ex'
  • Gradueringer og påskrifter med brun farve, korte gradueringsmærker
  • Med vatprop for oven
Spids Ø: 1 og 2 ml: 2 mm, 5, 10, 25 ml: 3 mm.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    2 ml
  • Inddeling:
    0,02 ml