Slangekoblinger, lige
66 mm, 8 - 10/11 - 14 mm
Katalog # 229-3241
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
PP eller HDPE, gennemskinnelig.
- God mekanisk og kemisk resistens
- PP-slange med fremragende termisk resistens; autoklaverbar
- HDPE-slange med god termisk resistens
Med koniske ender. Til tilslutning af slanger med forskellige diametre.
Specifikationer
- Rør int.Ø:8 - 10/11 - 14 mm
- Længde:66 mm
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



