Orders LinkContactUsLinkComponent
Tragte
Tragte
115 mm, 14 mm, 150 mm
Katalog # BRND148240
Leverandør:   Brand
Tragte
Katalog # BRND148240
Leverandør:  Brand
Tragte
Tragte
115 mm, 14 mm, 150 mm
Price
148,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • External flutings allow air to escape during filtration
  • Excellent chemical resistance, autoclavable
  • Suitable for use with standard filter papers
For rapid filtration.
Specifikationer
  • Tragt udv. Ø:
    150 mm
  • Stilk udv. Ø:
    14 mm
  • Stilklængde:
    115 mm