Orders LinkContactUsLinkComponent
Tragte
Tragte
82 mm, 11 mm, 100 mm
Katalog # BRND148235
Leverandør:   Brand
Tragte
Katalog # BRND148235
Leverandør:  Brand
Tragte
Tragte
82 mm, 11 mm, 100 mm
Price
77,60 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • External flutings allow air to escape during filtration
  • Excellent chemical resistance, autoclavable
  • Suitable for use with standard filter papers
For rapid filtration.
Specifikationer
  • Tragt udv. Ø:
    100 mm
  • Stilk udv. Ø:
    11 mm
  • Stilklængde:
    82 mm